Benzofurazan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,1,3-Benzoxadiazole, Benzo[c][1,2,5]oxadiazole
OR25510-1G OR25510-25G OR25510-5G
APOSOR25510-1GEA 0 EUR
APOSOR25510-1G APOSOR25510-25G APOSOR25510-5G
Benzofurazan
Benzofurazan
Formel: C₆H₄N₂O
Molecular Weight: 120,11 g/mol
Siedepunkt: 75…85 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 47…55 °C
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068064
CAS-Nummer: 273-09-6
EINECS: 608-080-4