2-Amino-5-brom-3-methylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-brom-3-picolin, 5-Brom-3-methyl-2-pyridylamin, 5-Brom-3-methylpyridin-2-amin
OR2561-100G OR2561-25G OR2561-500G
APOSOR2561-100GEA 79.9 EUR
APOSOR2561-100G APOSOR2561-25G APOSOR2561-500G
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin 95%
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
Molecular Weight: 187.04 g/mol
Schmelzpunkt: 88…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068232
CAS-Nummer: 3430-21-5