1-Acetyl-5-bromindolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(5-Bromoindolin-1-yl)ethanone
OR25617-1G
OR25617-25G
APOSOR25617-1GEA
78.3
EUR
APOSOR25617-1G
APOSOR25617-25G
1-Acetyl-5-bromindolin
1-Acetyl-5-bromindolin
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO Molecular Weight: 240,1 g/mol Schmelzpunkt: 118…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00056017 CAS-Nummer: 22190-38-1 |