Ethyl-2-amino-4-phenyl-5-thiazolcarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
OR2569-1G OR2569-5G
APOSOR2569-1GEA 79.9 EUR
APOSOR2569-1G APOSOR2569-5G
Ethyl-2-amino-4-phenyl-5-thiazolcarboxylat
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 167…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022452
CAS-Nummer: 64399-23-1