3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR25697-1G
OR25697-5G
APOSOR25697-1GEA
0
EUR
APOSOR25697-1G
APOSOR25697-5G
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00219840 CAS-Nummer: 6788-68-7 |