Methyl-3,4-dimethylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3,4-dimethylbenzoate
OR25704-1G OR25704-25G OR25704-5G
APOSOR25704-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25704-1G APOSOR25704-25G APOSOR25704-5G
Methyl-3,4-dimethylbenzoat
Methyl-3,4-dimethylbenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2011 g/mol
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219861
CAS-Nummer: 38404-42-1