Isopropoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR25710-100G OR25710-25G OR25710-5G
APOSOR25710-100GEA 188 EUR
APOSOR25710-100G APOSOR25710-25G APOSOR25710-5G
Isopropoxybenzene
Isopropoxybenzene
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048288
CAS-Nummer: 2741-16-4