2-Methyl-3-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene, Methyl 3-nitro-o-tolyl ether, 2-Methoxy-6-nitrotoluene
OR25731-1G OR25731-5G OR25731-25G
APOSOR25731-1GEA 29 EUR
APOSOR25731-1G APOSOR25731-5G APOSOR25731-25G
2-Methyl-3-nitroanisol 98%
2-Methyl-3-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Siedepunkt: 94…96 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007159
CAS-Nummer: 4837-88-1