5-Iod-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-4-iodtoluol, 5-Iod-2-methylanilin
OR25762-25G OR25762-5G OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA 33.5 EUR
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G APOSOR25762-100G
5-Iod-o-toluidin
5-Iod-o-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Molecular Weight: 233.05 g/mol
Siedepunkt: 273 °C
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051531
CAS-Nummer: 83863-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III