4-Methoxybenzylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR25768-100G OR25768-25G OR25768-5G
APOSOR25768-100GEA 249 EUR
APOSOR25768-100G APOSOR25768-25G APOSOR25768-5G
4-Methoxybenzylchlorid
4-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Siedepunkt: 117…118 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000915
CAS-Nummer: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 3265
ADR: 8,III