Diphenylphosphinsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25790-100G OR25790-25G OR25790-500G
APOSOR25790-100GEA 40.6 EUR
APOSOR25790-100G APOSOR25790-25G APOSOR25790-500G
Diphenylphosphinsäure 99%
Diphenylphosphinic acid
Formel: C₁₂H₁₁O₂P
Molecular Weight: 218,19 g/mol
Schmelzpunkt: 193…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002132
CAS-Nummer: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5