2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Pyrazinecarboxylic anhydride
OR2581-25G OR2581-5G
APOSOR2581-25GEA 24.8 EUR
APOSOR2581-25G APOSOR2581-5G
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formel: C₆H₂N₂O₃
Schmelzpunkt: 210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179418
CAS-Nummer: 4744-50-7
EINECS: 225-260-4