2,5-Dichlor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dichloropyridine-4-boronic acid, 2,5-Dichloro-4-pyridylboronic acid
OR2585-1G OR2585-250MG OR2585-5G
APOSOR2585-1GEA 52.2 EUR
APOSOR2585-1G APOSOR2585-250MG APOSOR2585-5G
2,5-Dichlor-4-pyridinboronsäure
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BCl₂NO₂
Molecular Weight: 191,81 g/mol
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798254
CAS-Nummer: 847664-64-6