4-(Methylsulfonyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylsulphonylbenzoic acid
OR2590-100G
OR2590-25G
OR2590-500G
APOSOR2590-100GEA
136
EUR
APOSOR2590-100G
APOSOR2590-25G
APOSOR2590-500G
4-(Methylsulfonyl)benzoesäure 98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₈O₄S Molecular Weight: 200.21 g/mol Schmelzpunkt: 268…275 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007564 CAS-Nummer: 4052-30-6 EINECS: 223-765-5 |