Furan-3-carboximidamide hydrochloride, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25912-1G OR25912-250MG
APOSOR25912-1GEA 200 EUR
APOSOR25912-1G APOSOR25912-250MG
Furan-3-carboximidamide hydrochloride, technische Qualität
Furan-3-carboximidamide hydrochloride
Formel: C₅H₇ClN₂O
Molecular Weight: 146,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086209
CAS-Nummer: 54649-21-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III