2-Phenylisonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Phenylpyridine-4-carboxylic acid, 2-Phenylisonicotinic acid
OR2592-1G OR2592-250MG
APOSOR2592-1GEA 127 EUR
APOSOR2592-1G APOSOR2592-250MG
2-Phenylisonicotinsäure 98%
2-Phenylisonicotinsäure
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molecular Weight: 199,2100 g/mol
Schmelzpunkt: 266…268 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086008
CAS-Nummer: 55240-51-2