Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25944-1G OR25944-250MG OR25944-5G
APOSOR25944-1GEA 33.5 EUR
APOSOR25944-1G APOSOR25944-250MG APOSOR25944-5G
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formel: C₇H₅NO₂
Molecular Weight: 135,1201 g/mol
Schmelzpunkt: 199…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00183939
CAS-Nummer: 26956-43-4