Methyl-1H-benzimidazol-5-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzimidazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR25948-1G OR25948-5G
APOSOR25948-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25948-1G APOSOR25948-5G
Methyl-1H-benzimidazol-5-carboxylat
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,1720 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407310
CAS-Nummer: 26663-77-4