3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2595-1G OR2595-250MG
APOSOR2595-1GEA 223 EUR
APOSOR2595-1G APOSOR2595-250MG
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆O₃S
Schmelzpunkt: 181…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01316613
CAS-Nummer: 60166-83-8