2-[3-Methyl-2-(methylimino)-4-oxo-1,3-thiazolan-5-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR25955-1G OR25955-250MG OR25955-500MG OR25955-5G
APOSOR25955-1GEA 157 EUR
APOSOR25955-1G APOSOR25955-250MG APOSOR25955-500MG APOSOR25955-5G
2-[3-Methyl-2-(methylimino)-4-oxo-1,3-thiazolan-5-yl]acetic acid
2-[3-Methyl-2-(methylimino)-4-oxo-1,3-thiazolan-5-yl]acetic acid
Formel: C₇H₁₀N₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06256825
CAS-Nummer: 41306-29-0