5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(4-Methoxyphenyl)oxazole-4-carboxylic acid
OR25969-250MG OR25969-100MG
APOSOR25969-250MGEA 55.1 EUR
APOSOR25969-250MG APOSOR25969-100MG
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₄
Molecular Weight: 219.2 g/mol
Schmelzpunkt: 147…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03644147
CAS-Nummer: 89205-07-2