6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2598-250MG OR2598-1G
APOSOR2598-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR2598-250MG APOSOR2598-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09414724
CAS-Nummer: 1000018-56-3