Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR25981-1G OR25981-250MG OR25981-500MG OR25981-2.5G OR25981-5G
APOSOR25981-1GEA 366 EUR
APOSOR25981-1G APOSOR25981-250MG APOSOR25981-500MG APOSOR25981-2.5G APOSOR25981-5G
Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇ClO₄S₂
Molecular Weight: 254.71 g/mol
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407367
CAS-Nummer: 423768-46-1
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR