Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR25983-10G OR25983-1G OR25983-5G
APOSOR25983-10GEA 691 EUR
APOSOR25983-10G APOSOR25983-1G APOSOR25983-5G
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₁ClO₆S₃
Molecular Weight: 346.811 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407370
CAS-Nummer: 423768-47-2