5-Methylbenzo[b]thiophen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR26010-1G
OR26010-250MG
APOSOR26010-1GEA
29
EUR
APOSOR26010-1G
APOSOR26010-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophen
5-Methylbenzo[b]thiophen
Formel:
C₉H₈S Molecular Weight: 148.23 g/mol Siedepunkt: 71…73 °C/0.6mmHg Schmelzpunkt: 32…37 °C Dichte: 1.11 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052509 CAS-Nummer: 14315-14-1 EINECS: 238-256-2 |