5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR26011-1G OR26011-5G
APOSOR26011-1GEA 132 EUR
APOSOR26011-1G APOSOR26011-5G
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Formel: C₁₀H₆ClNS
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052508
CAS-Nummer: 23799-60-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR