2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2602-1G
OR2602-250MG
OR2602-500MG
OR2602-2.5G
APOSOR2602-1GEA
393
EUR
APOSOR2602-1G
APOSOR2602-250MG
APOSOR2602-500MG
APOSOR2602-2.5G
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Siedepunkt: 100…101 °C/0,37mmHg Schmelzpunkt: 37…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02066307 CAS-Nummer: 7428-99-1 |