(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methylthiazol-2-yl)methanol
OR2605-250MG OR2605-1G
APOSOR2605-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR2605-250MG APOSOR2605-1G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Formel: C₅H₇NOS
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08236826
CAS-Nummer: 13750-63-5