Benzo[cd]indol-2(1H)-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Naphthostyril, Naphtholactam, Benz[cd]indol-2(1H)-one
OR26128-100G OR26128-25G OR26128-5G
APOSOR26128-100GEA 79.9 EUR
APOSOR26128-100G APOSOR26128-25G APOSOR26128-5G
Benzo[cd]indol-2(1H)-on 95%
Benzo[cd]indol-2(1H)-on
Formel: C₁₁H₇NO
Molecular Weight: 169.18 g/mol
Schmelzpunkt: 173…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009748
CAS-Nummer: 130-00-7
EINECS: 204-973-4