2-Methyl-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Methylpyridin-4-yl)boronic acid, 2-Methylpyridine-4-boronic acid
OR2618-1G OR2618-5G
APOSOR2618-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2618-1G APOSOR2618-5G
2-Methyl-4-pyridinboronsäure
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
Molecular Weight: 136.9442 g/mol
Schmelzpunkt: 122…123 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03095364
CAS-Nummer: 579476-63-4