5-Aminoindan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26184-250MG OR26184-50MG
APOSOR26184-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR26184-250MG APOSOR26184-50MG
5-Aminoindan-1-one
5-Aminoindan-1-one
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00099466
CAS-Nummer: 3470-54-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III