2-Methoxy-1-nitronaphthalin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26190-1G OR26190-5G
APOSOR26190-1GEA 366 EUR
APOSOR26190-1G APOSOR26190-5G
2-Methoxy-1-nitronaphthalin
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
Formel: C₁₁H₉NO₃
Schmelzpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100119
CAS-Nummer: 4900-66-7
EINECS: 225-529-6