2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Diamino-6-methyl-s-triazin, 6-Methyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin, 6-Methyl-1,3,5-triazin-2,4-diyldiamin
OR26241-100G
OR26241-500G
APOSOR26241-100GEA
43.5
EUR
APOSOR26241-100G
APOSOR26241-500G
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazin 96%
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine
Formel:
C₄H₇N₅ Molecular Weight: 125,13 g/mol Schmelzpunkt: 274…276 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023192 CAS-Nummer: 542-02-9 |