1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR26258-5G OR26258-10G
APOSOR26258-5GEA 116 EUR
APOSOR26258-5G APOSOR26258-10G
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C/5mmHg
Dichte: 1.0275 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101211
CAS-Nummer: 36929-66-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable