Cyclooctane-1,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26280-1G OR26280-250MG
APOSOR26280-1GEA 724 EUR
APOSOR26280-1G APOSOR26280-250MG
Cyclooctane-1,5-dione
Cyclooctane-1,5-dione
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101719
CAS-Nummer: 1489-74-3