Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26420-100G OR26420-25G OR26420-5G
APOSOR26420-100GEA 0 EUR
APOSOR26420-100G APOSOR26420-25G APOSOR26420-5G
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Formel: C₉H₁₄O₄
Siedepunkt: 94…96 °C
Dichte: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001283
CAS-Nummer: 1559-02-0