3-Brom-4-hydroxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Brom-4-hydroxyphenyl)methanol, 2-Brom-4-(hydroxymethyl)phenol
OR2644-1G OR2644-5G
APOSOR2644-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2644-1G APOSOR2644-5G
3-Brom-4-hydroxybenzylalkohol
3-Brom-4-hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO₂
Molecular Weight: 203,04 g/mol
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016869
CAS-Nummer: 29922-56-3
EINECS: 249-957-8