3-Chlor-1,2-benzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2649-100G OR2649-25G OR2649-5G
APOSOR2649-100GEA 430 EUR
APOSOR2649-100G APOSOR2649-25G APOSOR2649-5G
3-Chlor-1,2-benzothiazol
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Formel: C₇H₄ClNS
Siedepunkt: 80…86 °C/0,75mmHg
Schmelzpunkt: 38…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673254
CAS-Nummer: 7716-66-7