4-Nitrochalkon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitrobenzylidenacetophenone
OR26594-25G
OR26594-5G
APOSOR26594-25GEA
92.8
EUR
APOSOR26594-25G
APOSOR26594-5G
4-Nitrochalkon
4-Nitrochalkon
Formel:
C₁₅H₁₁NO₃ Molecular Weight: 253,26 g/mol Schmelzpunkt: 162…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007382 CAS-Nummer: 1222-98-6 |