1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Acetyl-6-aminoindoline
OR2669-1G OR2669-5G
APOSOR2669-1GEA 68.3 EUR
APOSOR2669-1G APOSOR2669-5G
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Molecular Weight: 176.22 g/mol
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00056021
CAS-Nummer: 62368-29-0