4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole, 4-(4-Methoxyphenyl)thiazol-2-amine
OR26726-250MG
APOSOR26726-250MGEA 0 EUR
APOSOR26726-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formel: C₁₀H₁₀N₂OS
Molecular Weight: 206,27 g/mol
Schmelzpunkt: 206…209 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00170663
CAS-Nummer: 2104-04-3