4'-Methoxy-3'-nitroacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)ethanone
OR26752-10G OR26752-1G OR26752-5G
APOSOR26752-10GEA 89.9 EUR
APOSOR26752-10G APOSOR26752-1G APOSOR26752-5G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenon 98%
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenon
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195,18 g/mol
Schmelzpunkt: 97…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017023
CAS-Nummer: 6277-38-9
EINECS: 228-476-7