Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26790-5G OR26790-25G
APOSOR26790-5GEA 0 EUR
APOSOR26790-5G APOSOR26790-25G
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO₃·HCl
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067544
CAS-Nummer: 3940-27-0