Methyl-3,4-diaminobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Diaminobenzoesäuremethylester
OR26800-100G
OR26800-25G
OR26800-5G
APOSOR26800-100GEA
200
EUR
APOSOR26800-100G
APOSOR26800-25G
APOSOR26800-5G
Methyl-3,4-diaminobenzoat 98%
Methyl-3,4-diaminobenzoat
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166.18 g/mol Siedepunkt: 319 Schmelzpunkt: 105…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017098 CAS-Nummer: 36692-49-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |