Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26811-25G OR26811-5G
APOSOR26811-25GEA 458 EUR
APOSOR26811-25G APOSOR26811-5G
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₇N₃O₂
Molecular Weight: 177,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174276
CAS-Nummer: 113053-50-2