4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR26818-1G OR26818-5G
APOSOR26818-1GEA 82.8 EUR
APOSOR26818-1G APOSOR26818-5G
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazol
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₇H₆N₂S
Molecular Weight: 150.2009 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126471
CAS-Nummer: 1457-92-7