3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diethylsquarat
OR26825-25G
OR26825-5G
APOSOR26825-25GEA
55.1
EUR
APOSOR26825-25G
APOSOR26825-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel:
C₈H₁₀O₄ Molecular Weight: 170,16 g/mol Siedepunkt: 94…95 °C/0,1mmHg Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001333 CAS-Nummer: 5231-87-8 |