3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylsquarat, Squarsäuredimethylester, 1,2-Dimethoxycyclobuten-3,4-dion, 1,2-Dimethoxy-1-cyclomethen-3,4-dion, Dimethylquadrat, Quadratsäuredimethylester
OR26829-1G
OR26829-5G
OR26829-10G
APOSOR26829-1GEA
21.9
EUR
APOSOR26829-1G
APOSOR26829-5G
APOSOR26829-10G
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel:
C₆H₆O₄ Molecular Weight: 142.11 g/mol Siedepunkt: 247 Schmelzpunkt: 55…57 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00101316 CAS-Nummer: 5222-73-1 |