2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR26842-1G
OR26842-250MG
OR26842-500MG
APOSOR26842-1GEA
0
EUR
APOSOR26842-1G
APOSOR26842-250MG
APOSOR26842-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128244 CAS-Nummer: 5542-60-9 |