Ethyl-2-brombenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brombenzoesäureethylester
OR26844-25G OR26844-5G OR26844-100G
APOSOR26844-25GEA 24.8 EUR
APOSOR26844-25G APOSOR26844-5G APOSOR26844-100G
Ethyl-2-brombenzoat
Ethyl-2-brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 255 °C
Dichte: 1,443 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015443
CAS-Nummer: 6091-64-1
EINECS: 228-034-3